Learn More
Eupatilin, MedChemExpress
Código de producto. 16474887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474887 50 mg 50 miligramos
16459098 10 mg 10 miligramos
16451508 5 mg 5 miligramos
16433906 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0783
MedChemExpress Eupatilin, a lipophilic flavonoid isolated from Artemisia species, is a PPARα agonist, and possesses anti-apoptotic, anti-oxidative and anti-inflammatory activities.
Eupatilin, a lipophilic flavonoid isolated from Artemisia species, is a PPARα agonist, and possesses anti-apoptotic, anti-oxidative and anti-inflammatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eupatilin
CAS 22368-21-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16O7
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (96.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 344.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.32
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus