Learn More
Eumulgin 62 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30138249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138249 100 g 100 g
30008597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE525350100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68439-49-6
Sinónimo Macrogol 20 Cetostearyl Ether, Alcohols, C16-18, ethoxylated, Cetomacrogol 1000, A 6, AT 11, Alfonic 1618-46, Alfonic 1618-60, Alfonic 1618-62, Alfonic 1618-78, Alfonic 1618-80, B 2050-01A, Berol 07, Brij 68, Brij CS 20, C16-18 alcohols, ethoxylated, C16-18 ethoxylated alcohols, C16-18 ethoxylated alcs;C16-18 fatty alcs., ethoxylated, CE 50, Cemulsol DB, Cetomacrogol, Cetomacrogol 1000BP, Cetostearyl alcohol ethoxylated, Cremophor A 25, Cresmer 1000, Disponil O 5, Disponil OC 5, Disponil TA 11, Disponil TA 14, Empilan KLA 6, Emuldac AS 11, Emuldac AS 25, Emuldac AS 80, Ethal 368, Ethal CSA 10, Ethal CSA 17, Ethal CSA 40/70, Ethoxylated C16-18 alcohol, Ethoxylated C16-18 alcs.;Ethoxylated C16-18 fatty alcohols, Ethoxylated alcohols, C16-18, Ethoxylated cetostearyl alcohol, Ethoxylated cetostearyl alcohols, Ethoxylated cetyl stearyl alcohol, Ethylan 68-30;Eumulgin 62, Findet 1618A18, Findet 1618A23, Genapol T 250P, Hetoxol CS 20, Hetoxol CS 25, Hetoxol CS 4, Imbentin 168S300, Incropol CS 20, KM 11, KM 20, Kolliphor CS 12, Kolliphor CS 20, Laffonics CM 100, Lipal 15CSA, Lipocol SC 10, Lipocol SC 4, Lubrol W1, Lutensol AT, Lutensol AT 100, Macol CSA, 10, Macol CSA 20, Macol CSA 40, Macrogol 20 cetostearyl ether, Macrogol 260 cetylstearyl ether, Macrogol cetostearyl ether, Marlipal 1618/10, Marlowet TA 6, Mergatil CS 33A, Mergital CS 15, Mergital CS 25, Mergital CS 50A, Mergital E 1471, Neonol P 1618-10, Neonol P 1618-11, Neonol P 1618-12, OTsS 21, Oxanol TsS 21;Pareth 11, Peregal O 15, Peregal O 30, Peregal O 5, Pingpingjia O 30, Plurafac A 38, Plurafac A 39, Plurafac LF 7000, Polyoxyl 20 cetostearyl Ether, Praewozell F 1618/5;Prevocell F 1618/5, Procol CS 20, RC 100, Rhenosin RC 100, Rhodasurf ISA 2, Rokanol OL 1, Rovol T 500, Siligen WL, Simulsol CS, Sinnovax NEVA;Sinnowax AO, Sinopol 1830, Siponic E 0, Slovasol 6811, Surfacare T 20, Surfonic L 68-20, Syntanol TsS, Teginacid C, Teric 16A, Ultrol CE 200, Ultrol CE 200F, Volpo CS;
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eumulgin 62
Cantidad 100 g