Learn More
Eugenol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eugenol-d3 |
| CAS | 1335401-17-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10H9D3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phenol, 2-(methoxy-d3)-4-(2-propen-1-yl)-, 2-(Methoxy-d3)-4-(2-propen-1-yl)phenol, Eugenol-d3, Eugenol-D3 (methoxy-D3), 2-(Methoxy-d3)-4-allylphenol, 3-[4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]-1-propene, Eugenol D3 (methoxy D3), 2-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol-d3, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol-d3, 4-Allyl-2-methoxyphenol-d3, 1-Allyl-4-hydroxy-3-methoxybenzene-d3, 2-Hydroxy-5-allylanisole-d3, 2-Methoxy-1-hydroxy-4-allylbenzene-d3, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol-d3, 2-Methoxy-4-(2'-propenyl)phenol-d3, 2-Methoxy-4-[2-allyl]phenol-d3, 2-Methoxy-4-allylphenol-d3, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propene-d3, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propene, 4-Allyl-1-hydroxy-2-methoxybenzene-d3, 4-Allyl-2-methoxyphenol-d3, 4-Allylguaiacol-d3, 4-Hydroxy-3-methoxyallylbenzene-d3, Allylguaiacol-d3, Bioxeda-d3, Caryophyllic Acid-d3, Dentogum-d3, Eugenic Acid-d3, Eugenol-d3, NSC 209525-d3, NSC 8895-d3, p-Allylguaiacol-d3, p-Eugenol-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC=C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-prop-2-enil-2-(trideuteriometoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 167.22 |
| Mostrar más |