Learn More
Eugenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11934751 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10050990 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607652 100 g Frasco de vidrio 100 g
10550591 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11934751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119110025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-53-0 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-53-0
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00008654
Clave InChI RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol
PubChem CID 3314
ChEBI CHEBI:4917
SMILES COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eugenol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -12°C to 10°C
Color Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 254.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2C=CHCH2)C6H3(OCH3)OH
Índice de refracción 1.5400 to 1.5420
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 06,961
Índice Merck 15,394
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: 2.46g/L (25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-prop-2-enilfenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eugenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.