Learn More
Eucaliptol 1000 ug/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30319702
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30319702 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30319702 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09010075ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 470-82-6
Nombres de analitos o componentes Eucalyptol (1,8-Cineole)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H18 O
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetil-3-oxabiciclo[2.2.2]octano
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 154.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,1358 g/mol