Learn More
Directiva de la UE sobre el agua potable, mezcla de PFAS 10 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316181 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316181 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA30000051MW
Impulse sus avances en química
Usar código promocional 28031
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanesulfonic Acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic Acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotridecanesulfonic Acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanesulfonic Acid∣Perfluoroundecanoic acid
CAS 375-73-5, 375-22-4, 335-77-3, 335-76-2, 79780-39-5, 307-55-1
Nombres de analitos o componentes Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanesulfonic Acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic Acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotridecanesulfonic Acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanesulfonic Acid∣Perfluoroundecanoic acid
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol/Agua 96/4
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Perfluorobutanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecane sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorononanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorotridecanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluorotridecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 10 μg/mL