Learn More
UE 2023/915 Análisis de alimentos Mezcla de PFAS-4 (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 1 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| CAS | 355-46-4, 375-95-1, 1763-23-1, 335-67-1 |
| Cantidad | 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Metanol/Agua |