Descripción
- El ETS-D7 redefine la medición de temperatura como un sensor inalámbrico inteligente diseñado para las demandas de los laboratorios modernos.
- Combina medición precisa, máxima flexibilidad y verdadera independencia para aplicaciones avanzadas de laboratorio.
- La comunicación inalámbrica permite una medición fiable de la temperatura media y la transmisión inalámbrica de valores a dispositivos compatibles IKA .
- La conectividad USB-C alternativa permite comunicación directa por cable y transferencia de datos.
- La pantalla táctil integrada de alta resolución muestra valores de temperatura y pH con una resolución de dos decimales (0,01) para una legibilidad precisa y fiable directamente en el punto de medición.
- Funciona como un dispositivo de medición totalmente operativo e independiente tanto para la medición de temperatura como de pH.
- La interfaz BNC integrada permite la conexión directa de un electrodo de pH sin necesidad de un instrumento de medición adicional.
- Solución compacta todo en uno adecuada para una amplia gama de aplicaciones en laboratorio.
- La pantalla controlada inteligentemente detecta automáticamente cuando un usuario quiere leer un valor medido y se activa solo cuando es necesario para optimizar la eficiencia energética.
- Una duración de batería de hasta 100 horas permite el funcionamiento a largo plazo del laboratorio y la monitorización continua.
- La pantalla también puede permanecer permanentemente encendida para aplicaciones que requieren visibilidad continua, reduciendo intencionadamente la duración de la batería cuando sea necesario.
- Compatible con IKA agitadores magnéticos como RCT basic y RET basic, control EUROSTAR y software de laboratorio LWS para una integración fluida en entornos de laboratorio.
- La comunicación bidireccional permite la sincronización de valores establecidos y, dependiendo de la combinación del dispositivo, el ajuste directo a través del sensor.
- Puede utilizarse como un segundo sensor de temperatura independiente para aumentar aún más la seguridad en los procesos de laboratorio.
- La compatibilidad con el software LWS permite la adquisición, control, visualización y documentación centralizadas de datos de medición.
- Apoya procesos de laboratorio reproducibles y una gestión eficiente de datos digitales.
- Las sondas de temperatura intercambiables ofrecen flexibilidad para diferentes aplicaciones de laboratorio y requisitos de medición.
- La clase de protección IP54 garantiza un funcionamiento fiable en entornos de laboratorio exigentes.
- La gestión inteligente de la energía y un concepto de funcionamiento bien diseñado hacen que el ETS-D7 sea ideal para el uso diario en laboratorio.
- Compatible con dispositivos de la nueva serie, incluyendo RET basic, control EUROSTAR y RCT basic, ya sea por cable o inalámbricos con USB WD.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | PT1000 (DIN IEC 751 Clase A) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 40 x 52 x 385 mm |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición inalámbrica de temperatura y medición de pH |
| Tipo de inmersión | Parcial |
| Material | Acero inoxidable (304), Vidrio, Plástico |
| Resolución | 0.01 K |
| Peso (métrico) | 0.125 kg |
| Tipo de producto | Sonda de temperatura inalámbrica |
| Temperatura máx. (imperial) | de 400 °C |
| Mostrar más |