Learn More
Etripamil, MedChemExpress
Descripción
Etripamil (MSP-2017) is a short-acting L-type calcium-channel antagonist, can be used for the research of Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT). Etripamil (MSP-2017) slows atrioventricular nodal conduction and prolongs atrioventricular nodal refractory periods by inhibiting calcium ion influx through the calcium slow channels in the atrioventricular node cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etripamil |
| CAS | 1593673-23-4 |
| Color | Reddish Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H36N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | MSP-2017 (-)-MSP-2017 |
| Información de solubilidad | Ethanol : 120 mg/mL (265.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC=CC(CCN(CCC[C@](C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)(C#N)C(C)C)C)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 452.59 |
| Mostrar más |