Learn More
Etretinato, TRC
Código de producto. 30370034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370034 100 mg
30386209 50 mg
30386337 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE938000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54350-48-0
Fórmula molecular C23 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 354.48
Sinónimo 2,4,6,8-Nonatetraenoic acid, 9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-, ethyl ester, (2E,4E,6E,8E)-, 2,4,6,8-Nonatetraenoic acid, 9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-, ethyl ester, (all-E)-, Ethyl all-trans-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoate, Ethyl etrinoate, Etretinate, Ro 10-9359, Tegison, Tigason, Tigasone
Nombre IUPAC etil (2E,4E,6E,8E)-9-(4-metaxi-2,3,6-trimetilfenil)-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-tetraenoato
SMILES CCOC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\c1c(C)cc(OC)c(C)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etretinate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O3/c1-8-26-23(24)14-17(3)11-9-10-16(2)12-13-21-18(4)15-22(25-7)20(6)19(21)5/h9-15H,8H2,1-7H3/b11-9+,13-12+,16-10+,17-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.2195