Learn More
Etretinate, MedChemExpress
Código de producto. 16494487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494487 50 mg 50 miligramos
16488618 10 mg 10 miligramos
16418466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0797
MedChemExpress Etretinate(Ro 10-9359) is a second-generation retinoid that has the potential for severe psoriasis treatment.
Etretinate(Ro 10-9359) is a second-generation retinoid that has the potential for severe psoriasis treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etretinate
CAS 54350-48-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Ro 10-9359
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (70.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C=C(OC)C(C)=C1C
Peso molecular (g/mol) 354.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.48
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid