Learn More
Etravirina, TRC
Código de producto. 30134145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134145 250 mg 250 miligramos
30011693 5 mg 5 miligramos
30005133 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE937000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 269055-15-4
Fórmula molecular C20 H15 Br N6 O
Peso molecular (g/mol) 435.28
Sinónimo Benzonitrile, 4-[[6-amino-5-bromo-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethyl-, 4-[[6-Amino-5-bromo-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethylbenzonitrile, Etravirine, Intelence, R 165335, TMC 125
Nombre IUPAC 4-[6-amino-5-bromo-2-(4-cianoanilino)pirimidina-4-il]oxi-3,5-dimetilbenzonitrilo
SMILES Cc1cc(cc(C)c1Oc2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)nc(N)c2Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etravirine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.0491