Learn More
Etravirina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17392491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17392491 100 mg 100 miligramos
17302501 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17392491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468721000
Solicitar formato a granel o personalizado
Chemical Identifiers
CAS 269055-15-4
Fórmula molecular C20H15BrN6O
Peso molecular (g/mol) 435.29
Número MDL MFCD09837879
Clave InChI PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
Nombre IUPAC 4-({6-amino-5-bromo-2-[(4-cianofenil)amino]pirimidina-4-il}oxi)-3,5-dimetilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1OC1=NC(NC2=CC=C(C=C2)C#N)=NC(N)=C1Br)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material Etravirine
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo a beis
Punto de fusión 262°C to 265°C
Solubilidad Insoluble en agua
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.28
compliance-icons
Product Identifier
  • Etravirine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Etravirine