Learn More
Etravirine, MedChemExpress
Código de producto. 16478248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478248 10 mg 10 miligramos
16454137 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY90005
MedChemExpress Etravirine is a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) used for the treatment of HIV.
Etravirine is a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) used for the treatment of HIV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etravirine
Forma física Powder
CAS 269055-15-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H15BrN6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo R165335 TMC125
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (114.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)OC2=NC(NC3=CC=C(C=C3)C#N)=NC(N)=C2Br
Peso molecular (g/mol) 435.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.28
Porcentaje de pureza 98.8%