Learn More
Etravirina-d8, TRC
Código de producto. 30380473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30380473 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30380473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9370031MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etravirine-D8
CAS 1142096-06-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 2H6 H9 Br N6 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo Etravirine-D6
Fórmula InChI InChI=1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cc(cc(c1Oc2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)nc(N)c2Br)C([2H])([2H])[2H])C#N
Nombre IUPAC 4-[6-amino-5-bromo-2-(4-cianoanilino)pirimidin-4-il]oxi-3,5-bis(trideuteriometil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 441.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.0867
Porcentaje de pureza >95