Learn More
Etrasimod, MedChemExpress
Código de producto. 16485348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485348 10 mg 10 miligramos
16458067 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12789
MedChemExpress Etrasimod (APD334) is a potent, selective and orally available antagonist of the sphingosine-1-phosphate-1 (S1P1) receptor with an IC50 value of 1.88 nM in CHO cells.
Etrasimod (APD334) is a potent, selective and orally available antagonist of the sphingosine-1-phosphate-1 (S1P1) receptor with an IC50 value of 1.88 nM in CHO cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etrasimod
CAS 1206123-37-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26F3NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo APD334
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (61.20 mM)
SMILES FC(F)(F)C1=CC(COC2=CC=C(NC3=C4CC[C@@H]3CC(O)=O)C4=C2)=CC=C1C5CCCC5
Peso molecular (g/mol) 457.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.48
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation