Learn More
ETP-46464, MedChemExpress
Código de producto. 16472687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472687 50 mg 50 miligramos
16446598 10 mg 10 miligramos
16439167 5 mg 5 miligramos
16406796 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16472687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15521
MedChemExpress ETP-46464 is an effective mTOR and ATR inhibitor with IC50s of 0.6 and 14 nM, respectively.
ETP-46464 is an effective mTOR and ATR inhibitor with IC50s of 0.6 and 14 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ETP-46464
CAS 1345675-02-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H22N4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (10.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(C(C)(C#N)C)C=C2)C3=C4C(C=CC(C5=CN=C(C=CC=C6)C6=C5)=C4)=NC=C3CO1
Peso molecular (g/mol) 470.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.52
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease