Learn More
ETP-46321, MedChemExpress
Código de producto. 16477827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477827 5 mg 5 miligramos
16445108 10 mg 10 miligramos
16415836 100 mg 100 miligramos
16411347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12340
MedChemExpress ETP-46321 is a potent and orally bioavailable PI3Kα and PI3Kδ inhibitor with Kiapps of 2.3 and 14.2 nM, respectively.
ETP-46321 is a potent and orally bioavailable PI3Kα and PI3Kδ inhibitor with Kiapps of 2.3 and 14.2 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ETP-46321
CAS 1252594-99-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27N9O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (69.69 mM)
SMILES NC(N=C1)=NC=C1C2=CN3C=C(CN4CCN(S(=O)(C)=O)CC4)N=C3C(N5CCOCC5)=N2
Peso molecular (g/mol) 473.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.55
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease