Learn More
Etozolina, LoGiCal
Código de producto. 30460350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460350 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460350 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3077.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etozolin
CAS 73-09-6
Nombres de analitos o componentes Etozolin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acetic acid, 2-[3-methyl-4-oxo-5-(1-piperidinyl)-2-thiazolidinylidene]-, ethyl ester, Acetic acid, [3-methyl-4-oxo-5-(1-piperidinyl)-2-thiazolidinylidene]-, ethyl ester (9CI), Δ2,α-Thiazolidineacetic acid, 3-methyl-4-oxo-5-piperidino-, ethyl ester (7CI,8CI), (±)-Etozolin, (±)-Etozoline, 3-Methyl-4-oxo-5-piperidino-Δ2,α-thiazolidineacetic acid ethyl ester, Elkapin, Ethyl 3-methyl-4-oxo-5-piperidino-Δ2,α-thiazolidineacetate, Ethyl 3-methyl-4-oxo-5-piperidinothiazolidinylidene-2-acetate, Etozolin, Etozoline, Go 787, NSC 310039, W 2900A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O3S/c1-3-18-11(16)9-10-14(2)12(17)13(19-10)15-7-5-4-6-8-15/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)C=C1SC(N2CCCCC2)C(=O)N1C
Nombre IUPAC 2-(3-metil-4-oxo-5-piperidin-1-il-1,3-tiazolidin-2-ilideno)acetato de etilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 284.37
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1195 g/mol