Learn More
Etoxazol, TRC
Código de producto. 30011725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
25 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011725 25 g 25 g
17943205 500 mg 500 miligramos
17954535 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93660025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153233-91-1
Fórmula molecular C21 H23 F2 N O2
Peso molecular (g/mol) 359.41
Sinónimo Oxazole, 2-(2,6-difluorophenyl)-4-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-ethoxyphenyl]-4,5-dihydro-, 2-(2,6-Difluorophenyl)-4-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-ethoxyphenyl]-4,5-dihydrooxazole, Baroque, Borneo, Etoxazole, TetraSan, YI 5301, Yimanzuo, Zeal
Nombre IUPAC 4-(4-tert-butil-2-etoxifenil)-2-(2,6-difluorofenilo)-4,5-dihidro-1,3-oxazol
SMILES CCOc1cc(ccc1C2COC(=N2)c3c(F)cccc3F)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etoxazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23F2NO2/c1-5-25-18-11-13(21(2,3)4)9-10-14(18)17-12-26-20(24-17)19-15(22)7-6-8-16(19)23/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1697
Porcentaje de pureza >95%