Learn More
Etoxazol 10 μg/ml en ciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Código de producto. Cantidad
30312400 10 mL
1 options
Código de producto. 30312400 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREL13368000CY
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etoxazole
CAS 153233-91-1
Nombres de analitos o componentes Etoxazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H23 F2 N O2
Concentración 10 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Oxazole, 2-(2,6-difluorophenyl)-4-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-ethoxyphenyl]-4,5-dihydro-, 2-(2,6-Difluorophenyl)-4-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-ethoxyphenyl]-4,5-dihydrooxazole, Baroque, Borneo, Etoxazole, TetraSan, YI 5301, Yimanzuo, Zeal
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23F2NO2/c1-5-25-18-11-13(21(2,3)4)9-10-14(18)17-12-26-20(24-17)19-15(22)7-6-8-16(19)23/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCOc1cc(ccc1C2COC(=N2)c3c(F)cccc3F)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 4-(4-terc-butil-2-etoxifenil)-2-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,3-oxazol
Solvent or Matrix Cyclohexane
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 359.41
Cantidad 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1697 g/mol