Learn More
Etosalamida, Mikromol™
Código de producto. 30051041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051041 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051041 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1889.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Etosalamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etosalamide
CAS 15302-15-5
Nombres de analitos o componentes Etosalamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethosalamide, Benzamide, 2-(2-ethoxyethoxy)-, Benzamide, o-(2-ethoxyethoxy)-, Ethosalamide, o-(2-Ethoxyethoxy)benzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-14-7-8-15-10-6-4-3-5-9(10)11(12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H2,12,13)
SMILES CCOCCOc1ccccc1C(=O)N
Nombre IUPAC 2-(2-etoxietoxi)benzamida
Peso molecular (g/mol) 209.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1052 g/mol