Learn More
Etosalamide, MedChemExpress
Código de producto. 16438648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16438648 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16438648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1015
MedChemExpress Etosalamide (Ethosalamide) is an antipyretic and analgesic agent. Etosalamide has anti-inflammatory activity and can be used for allergic disease research.
Etosalamide (Ethosalamide) is an antipyretic and analgesic agent. Etosalamide has anti-inflammatory activity and can be used for allergic disease research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etosalamide
CAS 15302-15-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Ethosalamide
Información de solubilidad DMSO : 300 mg/mL (1433.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=CC=C1OCCOCC
Peso molecular (g/mol) 209.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation