Learn More
Etosalamida, LoGiCal
Código de producto. 30463028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463028 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463028 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1889.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etosalamide
CAS 15302-15-5
Nombres de analitos o componentes Etosalamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethosalamide, Benzamide, 2-(2-ethoxyethoxy)-, Benzamide, o-(2-ethoxyethoxy)-, Ethosalamide, o-(2-Ethoxyethoxy)benzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-14-7-8-15-10-6-4-3-5-9(10)11(12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H2,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES CCOCCOc1ccccc1C(=O)N
Nombre IUPAC 2-(2-etoxietoxi)benzamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 209.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1052 g/mol