Learn More
Etoricoxib, TRC
Código de producto. 30010094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010094 1 g 1 g
18091940 100 mg 100 miligramos
18001730 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9341001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202409-33-4
Fórmula molecular C18 H15 Cl N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 358.84
Sinónimo Etoricoxib, 2,3'-Bipyridine, 5-chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, 5-Chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine, Algix, Arcoxia, Etobrix, Etocox, Etoricoxib, Etosaid, Etoxib, Etropain, Kingcox, MK 0663, MK 663, Nucoxia, Tauxib, Torcoxia
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(6-metilpiridina-3-il)-3-(4-metilsulfonilfenil)piridina
SMILES Cc1ccc(cn1)c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Etoricoxib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.0543
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.