Learn More
Etoricoxib N1'-Óxido, TRC
Código de producto. 30009033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009033 100 mg 100 miligramos
18090610 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE934115100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 325855-74-1
Fórmula molecular C18 H15 Cl N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 374.84
Sinónimo 5-Chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine 1'-Oxide, Etoricoxib N1'-Oxide, 2,3'-Bipyridine, 5-chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, 1'-oxide (9CI, ACI)
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(6-metil-1-oxidopiridina-1-ium-3-il)-3-(4-metilsulfonilfenil)piridina
SMILES Cc1ccc(c[n+]1[O-])c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etoricoxib N1'-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15ClN2O3S/c1-12-3-4-14(11-21(12)22)18-17(9-15(19)10-20-18)13-5-7-16(8-6-13)25(2,23)24/h3-11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.0492
Porcentaje de pureza >95%