Learn More
Etoricoxib, Mikromol™
Código de producto. 18050510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18050510 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18050510 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0965.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Etoricoxib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etoricoxib
CAS 202409-33-4
Nombres de analitos o componentes Etoricoxib
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H15 Cl N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Etoricoxib
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(cn1)c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(6-metilpiridin-3-il)-3-(4-metilsulfonilfenil)piridina
Peso molecular (g/mol) 358.84
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.0543 g/mol