Learn More
Etoricoxib, LoGiCal
Código de producto. 30458889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458889 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458889 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0965.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etoricoxib
CAS 202409-33-4
Nombres de analitos o componentes Etoricoxib
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H15 Cl N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Etoricoxib
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccc(cn1)c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(6-metilpiridin-3-il)-3-(4-metilsulfonilfenil)piridina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 358.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.0543 g/mol