Learn More
Etoricoxib-d4, MedChemExpress
Descripción
Etoricoxib D4 (MK-0663 D4) is a deuterium labeled Etoricoxib. Etoricoxib is a non steroidal anti-inflammatory agent, acting as a selective and orally active COX-2 inhibitor, with IC50s of 1.1 μM and 116 μM for COX-2 and COX-1 in human whole blood.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etoricoxib-d4 |
| CAS | 1131345-14-6 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Forma física | Polvo |
| Fórmula molecular | C18H11D4ClN2O2S |
| Color | Light Nude |
| Sinónimo | MK-0663-d4 L-791456-d4 |
| SMILES | ClC(C=N1)=CC(C2=C([2H])C([2H])=C(S(C)(=O)=O)C([2H])=C2[2H])=C1C3=CN=C(C)C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 362.87 |
| Cantidad | 5 mg |
| Mostrar más |