Learn More
Thermo Scientific Chemicals Etoricoxib
Código de producto. 16514384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16514384 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16514384 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463380010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etoricoxib
CAS 202409-33-4
Punto de fusión 134.0°C to 138.0°C
Fórmula molecular C18H15ClN2O2S
Cantidad 1 g
Clave InChI MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=N1)C1=NC=C(Cl)C=C1C1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O
Nombre IUPAC 5-cloro-3-(4-metanosulfonilfenil)-6'-metil-2,3'-bipiridina
Peso molecular (g/mol) 358.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.84
compliance-icons
Nombre del producto
  • Etoricoxib
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Etoricoxib