Learn More
Etopóside, TRC
Código de producto. 18063140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18063140 50 mg 50 miligramos
30012065 1 g 1 g
18072240 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18063140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93375050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33419-42-0
Fórmula molecular C29 H32 O13
Peso molecular (g/mol) 588.56
Sinónimo Etoposide, (5R,5aR,8aR,9S)-9-[[4,6-O-[(R)-Ethylidene]-β-d-glucopyranosyl]oxy]-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydroisobenzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-one, Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-[[4,6-O-(1R)-ethylidene-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (5R,5aR,8aR,9S)-, Epipodophyllotoxin, 4'-demethyl-, 4,6-O-ethylidene-β-D-glucopyranoside (8CI), Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-[(4,6-O-ethylidene-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-[5α,5aβ,8aα,9β(R*)]]-, (5R,5aR,8aR,9S)-9-[[4,6-O-(1R)-Ethylidene-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin, furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one deriv., (-)-Etoposide, 4'-Demethyl-1-O-[4,6-O-(ethylidene)-β-D-glucopyranosyl]epipodophyllotoxin, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-ethylidene-β-D-glucopyranoside), 4'-Demethylepipodophyllotoxin ethylidene-β-D-glucoside, Beposid, Bioposide, Celltop, EPE, Epipodophyllotoxin VP 16213, Eposed, Eposin, Ethopul, Eto-Gry, Etosid, Fytop, Fytosid, Lastet, NSC 141540, Nzytop, Sintopozid, Topok, Toposar, VP 16, VP 16 (pharmaceutical), VP 16-123, VP 16-213, VePesid, Vepesid J, Zuyeyidal, trans-Etoposide
Nombre IUPAC (5S,5aR,8aR,9R)-5-(2R,4aR,6R,7R,8R,8R,8aS)-7,8-dihidroxi-2-metil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina-6-il]oxi]-9-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenilo)-5a,6,8a,9-tetrahidro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-one
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etoposide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.1843
Porcentaje de pureza >95%