Learn More
Etoposide, Thermo Scientific™
Topoisomerase inhibitor and inducer of apoptosis
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63651.MC
Cantidad 100mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15405829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    186.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 20.35€
    9% Descuento
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Etoposide is used as a inhibits DNA synthesis and is very active against cells in the late S and G2 phases of the cell cycle. Etoposide was reported to be used to serum starve Saos-2 M5(p53-/-) cells which were transfected by electroporation with indicated expression plasmids for flag-E2F1 and myc-EBNA3C for selection of colony forming units, thus studying the blocking effect of EBV Nuclear Antigen 3C on E2F1 Mediated Apoptosis Induced by the DNA Damage Response.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store solutions in DMSO at 4°C. For long term storage prepare aliquots and store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
33419-42-0
588.56
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
50936917
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
C29H32O13
MFCD00869325,MFCD00869325
vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
(10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
Especificaciones
Etoposide
C29H32O13
100mg
vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
588.56
588.56
33419-42-0
MFCD00869325,MFCD00869325
14,3886
Insoluble in water.
−107° (c=1 in Methanol/Dichloromethane 1:9)
(10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
50936917
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Etoposide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Etoposide
SDS Documentos