Learn More
Etopósido 3',4'-quinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etoposide 3',4'-Quinone |
| CAS | 105016-65-7 |
| Fórmula molecular | C28H28O13 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-[(5R,5aR,8aR,9S)-9-[(4,6-O-(1R)-Ethylidene-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,5a,6,8,8a,9-hexahydro-6-oxofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-5-yl]-3-methoxy-3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, Etoposide o-Quinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H28O13/c1-10-35-8-19-26(39-10)23(31)24(32)28(40-19)41-25-13-6-17-16(37-9-38-17)5-12(13)20(21-14(25)7-36-27(21)33)11-3-15(29)22(30)18(4-11)34-2/h3-6,10,14,19-21,23-26,28,31-32H,7-9H2,1-2H3/t10-,14+,19-,20-,21+,23-,24-,25-,26-,28+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1OC[C@@H]2[C@@H](O1)[C@@H]([C@H]([C@@H](O2)OC3C4COC(=O)[C@@H]4[C@@H](C5=CC6=C(C=C35)OCO6)C7=CC(=O)C(=O)C(=C7)OC)O)O |
| Nombre IUPAC | 5-[(5S,5aR,8aR,9R)-5-[[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihidroxi-2-metil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-6-il]oxi]-8-oxo-5a,6,8a,9-tetrahidro-5H-[2]benzofuro[6,5-f][1,3]benzodioxol-9-il]-3-metoxiciclohexa-3,5-dieno-1,2-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 572.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 572.153 |