Learn More
MedChemExpress Etoposide
Código de producto. 16436256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16436256 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16436256 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13629
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Etoposide (VP-16; VP-16-213) is an anti-cancer chemotherapy agent. Etoposide inhibits topoisomerase II, thus stopping DNA replication. Etoposide induces cell cycle arrest, apoptosis and autophagy.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 588.56 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 33419-42-0
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.26 mM)
Sinónimo VP-16∣ VP-16-213
Objetivo Topoisomerase∣Autophagy∣Mitophagy∣Bacterial∣Apoptosis∣Antibiotic