Learn More
MedChemExpress Etoposide
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Peso molecular | 588.56 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 33419-42-0 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.0% |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.26 mM) |
| Sinónimo | VP-16∣ VP-16-213 |
| Objetivo | Topoisomerase∣Autophagy∣Mitophagy∣Bacterial∣Apoptosis∣Antibiotic |
| Show More |