Learn More
Clorhidrato de etoperidona-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etoperidone-d8 Hydrochloride |
| CAS | 1329796-60-2 |
| Fórmula molecular | C19H21D8Cl2N5O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-(piperazinyl-d8)]propyl]-4,5-diethyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one Hydrochloride, AF 1191-d8, Axiomin-d8, Deprecer-d8, Etonin-d8, Etoran-d8, McN-A 2673-11-d8, ST 1191-d8, Staff-d8, Tropene-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28ClN5O.ClH/c1-3-18-21-25(19(26)24(18)4-2)10-6-9-22-11-13-23(14-12-22)17-8-5-7-16(20)15-17;/h5,7-8,15H,3-4,6,9-14H2,1-2H3;1H/i11D2,12D2,13D2,14D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C1([2H])N(CCCN2N=C(CC)N(CC)C2=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c3cccc(Cl)c3)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[4-(3-clorofenil)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il]propil]-4,5-dietil-1,2,4-triazol-3-ona;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 422.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.2251 |