Learn More
Etonogestrel, TRC
Código de producto. 30137255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137255 5 mg 5 miligramos
18022250 50 mg 50 miligramos
18051250 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9336255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54048-10-1
Fórmula molecular C22 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 324.46
Sinónimo Etonogestrel, 3-Keto-desogestrel, Desogestrel Imp. D (EP), 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-11-methylene-, (17α)-, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-Ethynyl-17β-hydroxy-18-methyl-11-methyleneestr-4-en-3-one, 3-Keto-Org 2969, 3-Ketodesogestrel, 3-Oxodesogestrel, Implanon, Nexplanon, Org 3236
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etil-17-hidroxi-11-metilideno-2,6,7,8,9,10,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ketodesogestrel
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.2089