Learn More
Etomoxir sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16410538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16410538 5 mg 5 miligramos
16468068 10 mg 10 miligramos
16453987 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16410538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50202A
MedChemExpress Etomoxir((R)-(+)-Etomoxir) sodium salt is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Etomoxir((R)-(+)-Etomoxir) sodium salt is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etomoxir sodium salt
CAS 828934-41-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18ClNaO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo (R)-(+)-Etomoxir sodium salt
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (311.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (15.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OCCCCCC[C@@]2(CO2)C(O[Na])=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 320.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.74
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death