Learn More
Etomoxir, MedChemExpress
Código de producto. 16400538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16400538 5 mg 5 miligramos
16458068 10 mg 10 miligramos
16443987 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16400538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50202
MedChemExpress Etomoxir ((R)-(+)-Etomoxir) is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Etomoxir ((R)-(+)-Etomoxir) is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etomoxir
CAS 124083-20-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23ClO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo (R)-(+)-Etomoxir
Información de solubilidad DMSO : 140 mg/mL (428.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)[C@@]1(OC1)CCCCCCOC2=CC=C(C=C2)Cl
Peso molecular (g/mol) 326.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.82
Porcentaje de pureza 99.4%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism