Learn More
Etomidate, TRC
Código de producto. 30138455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138455 10 mg 10 miligramos
30135053 50 mg 50 miligramos
17902605 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93330010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33125-97-2
Fórmula molecular C14 H16 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 244.29
Sinónimo 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-[(1R)-1-phenylethyl]-, ethyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, ethyl ester, (R)-, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(α-methylbenzyl)-, ethyl ester, (R)-(+)-, (+)-Etomidate, Amidate, Amidate (pharmaceutical), D-Etomidate, Etomidate, Hypnomidate, Lipuro, Propiscin, R 16659, Radenarcon, d-Etomidate
Nombre IUPAC etil 3-[(1R)-1-feniletil]imidazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etomidate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1212
Porcentaje de pureza >95%