Learn More
Etomidato, Mikromol™
Código de producto. 17950566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17950566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17950566 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1264.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Etomidato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etomidate
CAS 33125-97-2
Nombres de analitos o componentes Etomidate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-[(1R)-1-phenylethyl]-, ethyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, ethyl ester, (R)-, (+)-Etomidate, Amidate, Amidate (pharmaceutical), D-Etomidate, Etomidate, Hypnomidate, Lipuro, Propiscin, R 16659, Radenarcon, d-Etomidate, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(alpha-methylbenzyl)-, ethyl ester, (R)-(+)-
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3-[(1R)-1-feniletil]imidazol-4-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 244.29
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1212 g/mol