Learn More
Clorhidrato de etomidato, TRC
Código de producto. 30385810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385810 10 mg
30380151 50 mg
30379484 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE53188010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53188-20-8
Fórmula molecular C14H17ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 280.75
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CN1[C@H](C)C2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etomidate Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O2.ClH/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12;/h4-11H,3H2,1-2H3;1H/t11-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0979