Learn More
Etomidate hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Etomidate hydrochloride (R 16659 hydrochloride) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate hydrochlorideis a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etomidate hydrochloride |
| CAS | 53188-20-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H17ClN2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | R16659 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (356.19 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (178.09 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CN=CN1[C@@H](C2=CC=CC=C2)C)OCC.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 280.75 |
| Mostrar más |