Learn More
Ácido etomidato (ácido 1-[(1R)-1-feniletil]-1H-imidazol-5-carboxílico), LoGiCal
Código de producto. 30460036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460036 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460036 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1264.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etomidate Acid (1-[(1R)-1-Phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid)
CAS 56649-48-0
Nombres de analitos o componentes Etomidate Acid (1-[(1R)-1-Phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H12 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[(1R)-1-Phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, Etomidate Imp. A (EP) as R-Enantiomer, Etomidate Acid, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-[(1R)-1-phenylethyl]-, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, (R)-, (R)-(+)-1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 1-((1R)-1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1R)-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, R 28141, Etomidate Impurity A as R-Enantiomer
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)14-8-13-7-11(14)12(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@H](c1ccccc1)n2cncc2C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-[(1R)-1-feniletil]imidazol-4-carboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 216.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0899 g/mol