Learn More
Etofilina, TRC
Código de producto. 30375075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375075 2.5 g 2.50 g
30387526 1 g -
30369202 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9332002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 519-37-9
Fórmula molecular C9 H12 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 224.22
Sinónimo 7-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Etofylline, Diprophylline Imp. C (EP), Theophylline-Ethylenediamine Imp. F (EP), Theophylline Imp. F (EP), 3,7-Dihydro-7-(2-hydroxyethyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(β-Hydroxyethyl)theophylline, 7-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2-Hydroxyethyl)theophylline, 7-(Hydroxyethyl)theophylline, 7-Theophyllineethanol, Aethophyllinum, Ascorphylline, Bio-phylline, Cordalin, Corophyllin-N, Dilaphyllin, Etophyllin, Etophylline, Frekaphyllin, Hydroxyethyltheophylline, KT 200G, NSC 113373, Oxphylline, Oxyethophylline, Oxyethyltheophylline, Oxyphyllin, Oxyphylline, Oxytheonyl, Phyllocormin N, Soluphylline
Nombre IUPAC 7-(2-hidroxietil)-1,3-dimetilpurina-2,6-diona
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCO)c2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etofylline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h5,14H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0909
Porcentaje de pureza >95%