Learn More
Etofilina, Mikromol™
Código de producto. 17981496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17981496 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17981496 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0603.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Etofilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etofylline
CAS 519-37-9
Nombres de analitos o componentes Etofylline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Diprophylline Imp. C (EP), Theophylline Imp. F (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. F (EP), Theophylline USP Related Compound F, Theophylline USP RC F, 7-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Etofylline, Theophylline-Ethylenediamine Imp. F (EP), 3,7-Dihydro-7-(2-hydroxyethyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(beta-Hydroxyethyl)theophylline, 7-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2-Hydroxyethyl)theophylline, 7-(Hydroxyethyl)theophylline, 7-Theophyllineethanol, Aethophyllinum, Ascorphylline, Bio-phylline, Cordalin, Corophyllin-N, Dilaphyllin, Etophyllin, Etophylline, Frekaphyllin, Hydroxyethyltheophylline, KT 200G, NSC 113373, Oxphylline, Oxyethophylline, Oxyethyltheophylline, Oxyphyllin, Oxyphylline, Oxytheonyl, Phyllocormin N, Soluphylline, Theophylline Related Compound F, Diprophylline Impurity C, Theophylline Impurity F, Theophylline-Ethylenediamine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h5,14H,3-4H2,1-2H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCO)c2C1=O
Nombre IUPAC 7-(2-hidroxietil)-1,3-dimetilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 224.22
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0909 g/mol