Learn More
Etofibrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etofibrate |
| CAS | 31637-97-5 |
| Fórmula molecular | C18H18ClNO5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Nicotinic acid, 2-hydroxyethyl ester 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionate (ester) (8CI), Ethofibrate, Etofibrate, Lipo-Merz, Tricerol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18ClNO5/c1-18(2,25-15-7-5-14(19)6-8-15)17(22)24-11-10-23-16(21)13-4-3-9-20-12-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)OCCOC(=O)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropanoil]oxietilo piridina-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 363.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.0874 |