Learn More
Etofibrate, MedChemExpress
Código de producto. 16488298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488298 10 mg 10 miligramos
16463776 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0127
MedChemExpress Etofibrate is the ethandiol-1,2 diester of the nicotinic and clofibric acids. Etofibrate has been shown to be a potent hypolipidemic agent in animal and human.
Etofibrate is the ethandiol-1,2 diester of the nicotinic and clofibric acids. Etofibrate has been shown to be a potent hypolipidemic agent in animal and human.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etofibrate
CAS 31637-97-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18ClNO5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.88 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)OCCOC(C(C)(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C)=O
Peso molecular (g/mol) 363.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.79
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism