Learn More
Etofibrato, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30314503 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30314503 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC13363100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Etofibrate
CAS 31637-97-5
Nombres de analitos o componentes Etofibrate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18H18ClNO5
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClNO5/c1-18(2,25-15-7-5-14(19)6-8-15)17(22)24-11-10-23-16(21)13-4-3-9-20-12-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3
SMILES CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)OCCOC(=O)c2cccnc2
Nombre IUPAC 2-[2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropanoil]oxietilo piridina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 363.79
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.0874 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.