Learn More
Etofenprox, TRC
Código de producto. 30135834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135834 5 g 5 g
30132959 10 g 10 g
17915005 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9364005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80844-07-1
Fórmula molecular C25 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 376.49
Sinónimo Benzene, 1-[[2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropoxy]methyl]-3-phenoxy-, 1-[[2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropoxy]methyl]-3-phenoxybenzene, 2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether, 4-Ethoxyneophyl 3-phenoxybenzyl ether, Ethofenprox, Ethophenprox, Ethoproxyfen, Ethoproxyphen, Etof, Etofenprox, MTI 500, Myungtaja, SA 130301, Safety (insecticide), Trebon, Trebon Star, Vectron, Vectron 20WP, Zenivex E 20
Nombre IUPAC 1-etoxi-4-[2-metil-1-[(3-fenoxifenil)metaxi]propano-2-il]benceno
SMILES CCOc1ccc(cc1)C(C)(C)COCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etofenprox
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28O3/c1-4-27-22-15-13-21(14-16-22)25(2,3)19-26-18-20-9-8-12-24(17-20)28-23-10-6-5-7-11-23/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2038
Porcentaje de pureza >95%